Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Tryckutjämnande dropptrattar, med PTFE-plugg
Beskrivning
- Med våg (ca volym/ml)
- Med tryckutjämningsrör
- Med gänghållare
- Cylindrisk form med NS-hylsa och kon
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Graderad | Ja |
| Inkluderar | Tryckutjämningsrör |
| Lednummer | 29/32 NS |
| Produkttyp | Släpp tratt |