Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Tryckutjämnande dropptrattar, med PTFE-plugg
Produktkod. 12556229
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Lednummer:
14/23 NS
29/32 NS
Inkluderar:
Tryckutjämningsrör
utan tryckutjämningsrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Lednummer Inkluderar Förpackningsstorlek
12556229 50 ml 29/32 NS Tryckutjämningsrör Paket med 2
30564740 1000 ml 29/32 NS Tryckutjämningsrör -
10589041 1000 ml 29/32 NS Tryckutjämningsrör Paket med 2
10047810 1000 ml 29/32 NS utan tryckutjämningsrör Paket med 2
10635041 100 ml 14/23 NS Tryckutjämningsrör Paket med 2
10343001 100 ml 29/32 NS utan tryckutjämningsrör Paket med 2
10500012 250 ml 29/32 NS utan tryckutjämningsrör Paket med 2
10519241 25 ml 14/23 NS utan tryckutjämningsrör Paket med 2
10740651 250 ml 29/32 NS Tryckutjämningsrör Paket med 2
10149650 500 ml 29/32 NS utan tryckutjämningsrör Paket med 2
10707711 25 ml 14/23 NS Tryckutjämningsrör Paket med 2
12586229 50 ml 14/23 NS Tryckutjämningsrör Paket med 2
10590002 50 ml 29/32 NS utan tryckutjämningsrör Paket med 2
10792132 500 ml 29/32 NS Tryckutjämningsrör Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 12556229 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 04372814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2260.00 SEK
    1301.06 SEK / Paket med 2
    Save 958.94 SEK
    42% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Användbar för överföring av vätskor och hantering av luftkänsliga reagenser i en förseglad miljö med inertgas. Lenz Laborglasinstrumente™ Tryckutjämnande dropptrattar är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Med våg (ca volym/ml)
  • Med tryckutjämningsrör
  • Med gänghållare
  • Cylindrisk form med NS-hylsa och kon
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Borsilikatglas
Graderad Ja
Inkluderar Tryckutjämningsrör
Lednummer 29/32 NS
Produkttyp Släpp tratt