Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriska dropptrattar med PTFE-plugg
Produktkod. 10529241
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10529241 100 ml Paket med 2
1 options
Produktkod. 10529241 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 04173711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1880.00 SEK
    1207.53 SEK / Paket med 2
    Save 672.47 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Tillverkat borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriska dropptrattar med PTFE-plugg är utmärkta för överföring av vätskor.
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Cylindrisk form med NS-hylsa och NS-kon
  • Med PTFE-plugg, med gänghållningsanordning,
  • Med våg
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borsilikatglas
Graderad Ja
Examen 2 mL
Porstorlek 2,5 mm hål
Kvantitet 2