Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Cylindriska dropptrattar med PTFE-plugg
Beskrivning
- PTFE-kontakt
- Med gänghållare
- Skala (ungefär volym/ml)
- Med inskriptionsetikett
- Material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Konstorlek | NS 14/23 |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.5 mL |
| Porstorlek | Borrning 2,5 mm |
| Kvantitet | 2 |