Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Tryckutjämnande dropptrattar, med PTFE-plugg
Produktkod. 10047810
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Lednummer:
14/23 NS
29/32 NS
Inkluderar:
Tryckutjämningsrör
utan tryckutjämningsrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10047810
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04177014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Användbar för överföring av vätskor och hantering av luftkänsliga reagenser i en förseglad miljö med inertgas. Lenz Laborglasinstrumente™ Tryckutjämnande dropptrattar är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Med våg (ca volym/ml)
  • Med gänghållare
  • Cylindrisk form med NS-hylsa och kon
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Material Borsilikatglas
Graderad Ja
Inkluderar utan tryckutjämningsrör
Lednummer 29/32 NS
Produkttyp Släpp tratt