Läs mer
Kartell™ Cylindriska burkar med ribbad lock
Produktkod. 11959848
Change view
Kapacitet (metrisk):
70 mL
120 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11959848 500 mL Paket med 50
10739661 70 mL Paket med 100
10254521 120 mL Paket med 100
12543197 250 mL Paket med 50
12368550 1000 mL Paket med 20
10515241 1500 mL Paket med 10
10253901 2000 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11959848 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0156600
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av HDPE för optimal styrka i en lätt behållare. Kartell™ Cylindriska burkar med ribbad lock erbjuder en ekonomisk burk med låg miljöpåverkan för pulver, pastor och fasta ämnen.
  • Exceptionellt breda flaskor med insats och lock
  • Ribbstickad keps för bättre grepp
  • Läcksäker
  • Lämplig för livsmedel enligt ramförordning (EG) 1935/2004 och kommissionens förordning (EU) 10/2011
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Diameter (metrisk) Innerhals 70 mm
För användning med (applikation) Livsmedel, pulver, fasta prover, krämiga eller halvfasta ämnen, kristaller och hygroskopiska ämnen
Inkluderar Insats och ribbad mössa
Material HDPE
Antal per förpackning 50 Pk.
Certifikat och efterlevnad CE och IVD, enligt EG-förordning 1935/2004, EG-förordning 10/2011
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 107 mm
Produkttyp Burk
Diameter (metrisk) 86 mm
Förslutningstyp Räfflad