Läs mer
Kartell™ Cylindriska burkar med ribbad lock
Description
Tillverkad av HDPE för optimal styrka i en lätt behållare. Kartell™ Cylindriska burkar med ribbad lock erbjuder en ekonomisk burk med låg miljöpåverkan för pulver, pastor och fasta ämnen.
- Exceptionellt breda flaskor med insats och lock
- Ribbstickad keps för bättre grepp
- Läcksäker
- Lämplig för livsmedel enligt ramförordning (EG) 1935/2004 och kommissionens förordning (EU) 10/2011
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 85 mm |
| För användning med (applikation) | Livsmedel, pulver, fasta prover, krämiga eller halvfasta ämnen, kristaller och hygroskopiska ämnen |
| Inkluderar | Insats och ribbad mössa |
| Material | HDPE |
| Antal per förpackning | 1 |
| Kvantitet | 1 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 128 mm |
| Show More |