Läs mer
Kartell™ Cylindriska burkar med ribbad lock
Produktkod. p-8000291
Kapacitet (metrisk):
70 mL
120 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 50
Produktkod. 10739661
Brand: Kartell™ 0156300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av HDPE för optimal styrka i en lätt behållare. Kartell™ Cylindriska burkar med ribbad lock erbjuder en ekonomisk burk med låg miljöpåverkan för pulver, pastor och fasta ämnen.
  • Exceptionellt breda flaskor med insats och lock
  • Ribbstickad keps för bättre grepp
  • Läcksäker
  • Lämplig för livsmedel enligt ramförordning (EG) 1935/2004 och kommissionens förordning (EU) 10/2011
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 70 mL
Diameter (metrisk) Innerhals 36 mm
För användning med (applikation) Livsmedel, pulver, fasta prover, krämiga eller halvfasta ämnen, kristaller och hygroskopiska ämnen
Inkluderar Insats och ribbad mössa
Material HDPE
Certifikat och efterlevnad CE och IVD, enligt EG-förordning 1935/2004, EG-förordning 10/2011
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 60 mm
Produkttyp Burk
Diameter (metrisk) 50 mm
Förslutningstyp Räfflad