Läs mer
Lovibond™ Cylindriskt Nessler-rör
Produktkod. 10562055
Change view
Volym (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10562055 50 ml 1 par
1 options
Produktkod. 10562055 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 353060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    672.00 SEK
    609.53 SEK / 1 par
    Save 62.47 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-10-2026
För användning i kolorimetrisk analys, såsom APHA-färg.
  • Levereras i ett par
  • Kapacitet 50 ml
  • Banlängd på 113 mm
  • För användning med Nessleriser System 2150
Información de órdenes
ForUseWithEquipment
Especificaciones
Volym (metrisk) 50 ml
Längd (metrisk) 113 mm
För användning med (utrustning) Nessleriser System 2150
Kvantitet 2 förpackningar
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.