Läs mer
Chem-Tainer Cylindrisk tank med låg profil, PE
Produktkod. 11786138 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
45 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11786138 45 L Varje
1 options
Produktkod. 11786138 Leverantör Chem-Tainer Leverantörsnummer 0692560
Beräknad leverans: 18-01-2027
Lågprofildesign av PE Cylindrical Tank möjliggör bekväm blandning och fyllning.
  • Hartser är FDA-kompatibla.
  • De självbärande, genomskinliga PE-tankarna har utmärkt kemikalie- och slaghållfasthet.
  • Polyetenöverdrag med flexibelt PP-gångjärn och nitar i rostfritt stål (SS) säljs separat.
Specifikationer
Väggtjocklek 47.6 cm
Diameter (metrisk) Yttre 381 mm
Typ Tank
Material Polyeten
Kapacitet (engelska) 12 gal.
Kapacitet (metrisk) 45 L
Höjd (engelska) 16 tum
Höjd (metrisk) 40.6 cm
Antal per förpackning 1 st.