Läs mer
Fisherbrand™ Cylindriska PTFE- eller glasomrörarstänger
Produktkod. 11834792 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11834792 6 mm 3 mm Paket med 10
11888932 15 mm 6 mm Paket med 10
11808952 25 mm 8 mm Paket med 10
16265741 50 mm 8 mm -
11878902 80 mm 10 mm Paket med 5
11868852 35 mm 6 mm Paket med 10
11868942 40 mm 8 mm Paket med 10
14821371 30 mm 6 mm Paket med 10
11858852 12 mm 4,5 mm Paket med 10
11587792 50 mm 6 mm Paket med 5
11868902 13 mm 6 mm Paket med 10
11828901 13 mm 8 mm Paket med 10
11848942 15 mm 4,5 mm Paket med 10
11858922 20 mm 6 mm Paket med 10
11868922 25 mm 6 mm Paket med 10
11858942 30 mm 7 mm Paket med 10
11898852 45 mm 8 mm Paket med 10
11888942 60 mm 10 mm Paket med 5
16215751 70 mm 10 mm -
11878932 10 mm 6 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 11834792
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Alnico V magnetkärna inkapslad av PTFE eller glas. Fisherbrand™ Cylindriska omrörarstänger är autoklaverbara.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • Slät, rund profil för en mängd olika applikationer
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 6 mm
Kvantitet 10/Pk.
Form Cylinder
Typ PTFE omrörarstänger cylindriska