Läs mer
Fisherbrand™ Cylindriska PTFE- eller glasomrörarstänger
Produktkod. 11868922 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
11868922 25 mm 6 mm Paket med 10
11834792 6 mm 3 mm Paket med 10
11888932 15 mm 6 mm Paket med 10
11808952 25 mm 8 mm Paket med 10
16265741 50 mm 8 mm -
11878902 80 mm 10 mm Paket med 5
11868852 35 mm 6 mm Paket med 10
11868942 40 mm 8 mm Paket med 10
14821371 30 mm 6 mm Paket med 10
11858852 12 mm 4,5 mm Paket med 10
11587792 50 mm 6 mm Paket med 5
11868902 13 mm 6 mm Paket med 10
11828901 13 mm 8 mm Paket med 10
11848942 15 mm 4,5 mm Paket med 10
11858922 20 mm 6 mm Paket med 10
11858942 30 mm 7 mm Paket med 10
11898852 45 mm 8 mm Paket med 10
11888942 60 mm 10 mm Paket med 5
16215751 70 mm 10 mm -
11878932 10 mm 6 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 11868922
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Alnico V magnetkärna inkapslad av PTFE eller glas. Fisherbrand™ Cylindriska omrörarstänger är autoklaverbara.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • Slät, rund profil för en mängd olika applikationer
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Diameter (metrisk) 6 mm
Längd (metrisk) 25 mm
Form Cylinder