Läs mer
Fisherbrand™ Cylindriska PTFE- eller glasomrörarstänger
Produktkod. p-8007704 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4.5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 11834792
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Alnico V magnetkärna inkapslad av PTFE eller glas. Fisherbrand™ Cylindriska omrörarstänger är autoklaverbara.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • Slät, rund profil för en mängd olika applikationer
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 6 mm
Kvantitet 10/Pk.
Form Cylinder
Typ PTFE omrörarstänger cylindriska