Läs mer
Fisherbrand™ Cylindriska PTFE omrörarstänger
Produktkod. 16285731 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
8 mm
13 mm
20 mm
25 mm
60 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
5 mm
7 mm
10 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk)
16285731 25 mm 5 mm
16225731 13 mm 10 mm
16265731 20 mm 7 mm
16225721 8 mm 3 mm
16295741 60 mm 10 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16285731
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ger stabil omrörningsverkan. Fisherbrand™ Cylindriska PTFE-omrörare är en populär omrörare för en mängd olika applikationer.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • Slät, rund profil för en mängd olika applikationer
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Diameter (metrisk) 5 mm
Längd (metrisk) 25 mm
Kvantitet 5/Pk.
Form Cylinder