Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 60 mm |
| Form | Cylinder |
| Typ | PTFE omrörarstänger cylindriska |