Läs mer
Cowie Technology™ Cylindriska PTFE omrörarstänger
Produktkod. p-8000983 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
30 mm
40 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 16245721
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger stabil omrörningsverkan. Cowie Technology™ Cylindriska PTFE-omrörare är en populär omrörare för en mängd olika applikationer.
Ger stabil omrörningsverkan. Cowie Technology™ Cylindriska PTFE-omrörare är en populär omrörare för en mängd olika applikationer.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • Slät, rund profil för en mängd olika applikationer
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Diameter (metrisk) 6 mm
Längd (metrisk) 10 mm
Kvantitet 10/Pk.
Form Cylinder