Läs mer
Cowie Technology™ Cylindriska PTFE omrörarstänger
Produktkod. 16295731 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
16295731 30 mm 8 mm -
10420165 15 mm 4,5 mm Varje
10289701 25 mm 6 mm Varje
10265253 20 mm 8 mm Paket med 10
10393601 20 mm 6 mm Varje
10677022 40 mm 7 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16295731
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger stabil omrörningsverkan. Cowie Technology™ Cylindriska PTFE-omrörare är en populär omrörare för en mängd olika applikationer.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • Slät, rund profil för en mängd olika applikationer
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 30 mm
Kvantitet 5/Pk.
Form Cylinder