Läs mer
Fisherbrand™ Cylindriska PTFE omrörarstänger
Produktkod. 16205721 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
127 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
Produktkod. 16205721
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fisherbrand™ Cylindriska PTFE omrörarstänger har en slät, rund profil. En populär omrörare för en mängd olika applikationer
  • Encapsulated PTFE
  • Alnico V Magnet Core
  • Polished finish to reduce pick-up and contamination
  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Easy to clean
Specifikationer
Beskrivning Fisherbrand Cylindrical PTFE Stir Bars
Temperaturområde (metriskt) -200°C to +280°C
Diameter (metrisk) 12 mm
Längd (metrisk) 127 mm
Material PTFE with Alnico V Magnet Core
Kvantitet 1