Läs mer
Fisherbrand™ Cylindriska PTFE omrörarstänger
Produktkod. 16295711 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
127 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
Produktkod. 16295711
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Cylindriska PTFE omrörarstänger har en slät, rund profil. En populär omrörare för en mängd olika applikationer
  • Inkapslad PTFE
  • Alnico V magnetkärna
  • Polerad yta för att minska upptagning och kontaminering
  • Total kemisk beständighet
  • Hög renhet
  • Temperaturområde -200 °C till +280 °C
  • Lätt att rengöra
Specifikationer
Beskrivning Fisherbrand™ Cylindriska PTFE omrörarstänger
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +280 °C
Diameter (metrisk) 12 mm
Längd (metrisk) 120 mm
Material PTFE med Alnico V magnetkärna
Kvantitet 1