Läs mer
Fisherbrand™ Cylindriska PTFE omrörarstänger
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
127 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fisherbrand™ Cylindriska PTFE omrörarstänger |
| Temperaturområde (metriskt) | -200 °C till +280 °C |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Material | PTFE med Alnico V magnetkärna |
| Kvantitet | 1 |