Läs mer
Cowie Technology™ PTFE Cylindrical Stir Bar Box Set
Produktkod. 10583162 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
195 mm
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
10583162 195 mm 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10583162
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cowie Technology™ PTFE Cylindrical Stir Bar Box Set innehåller ett sortiment av användbara storlekar av Cylindrical Stirrer Bar i en återanvändbar behållare.
  • Inkluderar 18 cylindriska omrörarstänger 2 vardera om 10 x 6, 15 x 6, 20 x 7, 25 x 8, 30 x 8, 40 x 8, 50 x 8, 60 x 10, 80 x 10 mm
  • Tillverkad av PTFE med inkapslad Alnico V-magnetkärna
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
Mått (L x B x H) 195 x 95mm
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Höjd (metrisk) 30 mm
Inkluderar 18 cylindriska omrörarstänger 2 vardera på 10 x 6, 15 x 6, 20 x 7, 25 x 8, 30 x 8, 40 x 8, 50 x 8, 60 x 10, 80 x 10 mm
Bredd (metrisk) 95 mm
Längd (metrisk) 195 mm
Material PTFE
Kvantitet 1 st.