Läs mer
Fisherbrand™ Rörstångsboxsats, cylindrisk
Produktkod. 10226853 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
195 mm
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10226853 195 mm 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10226853
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ger allmän omrörning för en mängd olika applikationer. Fisherbrand™ Stir Bar Box Sets, Cylindrical är isostatiskt gjutna i ren, FDA-godkänd PTFE-plast.
  • Garanterat inert och läckagefritt
  • Slät, rund profil
  • Individuellt polerad för att hålla sig renare längre
  • Varje set innehåller två (2) vardera av följande storlekar:
6 x 10 mm
4,5 x 15 mm
6 x 20 mm
6 x 25 mm
6 x 30 mm
8 x 40 mm
8 x 50 mm
10 x 60 mm
10 x 70 mm
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
Mått (L x B x H) 195 x 95mm
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Höjd (metrisk) 30mm
Inkluderar 18 cylindriska omrörarstänger
Bredd (metrisk) 95mm
Längd (metrisk) 195 mm
Kvantitet 1 st.