Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-belagda omrörarstänger med sällsynt jordkärna, cylindriska
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
12 mm
20 mm
30 mm
50 mm
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
8 mm
Beskrivning
- Använd magneter för sällsynta jordartsmetaller för avsevärt ökad magnetisk styrka jämfört med de som använder AlNiCo-magneter
- Samarium-koboltkärnan är resistent mot avmagnetisering
- Identifieras av en kemiskt inert, kolsvart fläck
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE-inkapslad Samarium-Kobolt magnetkärna |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Längd (metrisk) | 30 mm |
| Kvantitet | 2/Pk. |
| Form | Cylinder |