Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-belagda omrörarstänger med sällsynt jordkärna, cylindriska
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
8 mm
12 mm
25 mm
40 mm
60 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Använd magneter för sällsynta jordartsmetaller för avsevärt ökad magnetisk styrka jämfört med de som använder AlNiCo-magneter
- Samarium-koboltkärnan är resistent mot avmagnetisering
- Identifieras av en kemiskt inert, kolsvart fläck
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE-inkapslad Samarium-Kobolt magnetkärna |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 60 mm |
| Kvantitet | 2/Pk. |
| Form | Cylinder |
| Visa mer |