Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriskt reaktionskärl, rund botten
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Inkluderar:
Laboratoriefläns 100
Laboratoriefläns 150
Laboratoriefläns 200
Laboratoriefläns 60
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | DURAN™ Slang |
| Kapacitet (metrisk) | 6 L |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | 310 mm |
| Inkluderar | Laboratoriefläns 200 |
| Produkttyp | Reaktionskärl |
| Form | Cylindrisk |
| Bottenform | Rund |
| Diameter (metrisk) Yttre | 215 mm |