Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriskt reaktionskärl, rund botten
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
20 l
Inkluderar:
Laboratoriefläns 100
Laboratoriefläns 150
Laboratoriefläns 200
Laboratoriefläns 60
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | DURAN™ Slang |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | 160 mm |
| Inkluderar | Laboratoriefläns 100 |
| Produkttyp | Reaktionskärl |
| Form | Cylindrisk |
| Bottenform | Rund |
| Diameter (metrisk) Yttre | 105 mm |