Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriska reaktionskärl med termostatisk mantel, uttagsventil
Produktkod. 11592294
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
2000 ml
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
20 l
Inkluderar:
Laboratoriefläns 100
Laboratoriefläns 150
Laboratoriefläns 200
Laboratoriefläns 60
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
11592294 3 l Laboratoriefläns 150 Varje
11542294 500 ml Laboratoriefläns 100 Varje
11572294 4 l Laboratoriefläns 100 Varje
11552294 2000 ml Laboratoriefläns 100 Varje
11582294 2000 ml Laboratoriefläns 150 Varje
11532304 20 l Laboratoriefläns 150 Varje
11522304 10 l Laboratoriefläns 150 Varje
10200610 4 l Laboratoriefläns 150 Varje
11502304 5 l Laboratoriefläns 150 Varje
11512304 6 l Laboratoriefläns 150 Varje
11562304 20 l Laboratoriefläns 200 Varje
11552304 10 l Laboratoriefläns 200 Varje
11542304 6 l Laboratoriefläns 200 Varje
11512294 500 ml Laboratoriefläns 60 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 11592294 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 06031476
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20499.27 SEK
    16857.36 SEK / Paket med 1
    Save 3641.91 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Utmärkt för att innehålla reaktanter och lämplig för vakuumändamål. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriska reaktionskärl med termostatisk mantel, uttagsventil är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Med examen, laboratoriefläns LF
  • Med två kopplingar (med gängor GL 14/18 eller kulflänsar KF 15/25)
  • Leverans med två plastoliver (GL 14/18) och skruvkorkar
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Ej lämplig för användning under övertryck
Specifikationer
Beskrivning DURAN™ Slang
Kapacitet (metrisk) 3 l
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 430 mm
Inkluderar Laboratoriefläns 150
Produkttyp Reaktionskärl
Form Cylindrisk
Diameter (metrisk) Yttre 190 mm