Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriska reaktionskärl med termostatisk mantel, uttagsventil
Kapacitet (metrisk):
500 ml
2000 ml
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
20 l
Inkluderar:
Laboratoriefläns 100
Laboratoriefläns 150
Laboratoriefläns 200
Laboratoriefläns 60
missing translation for 'unitSize'
Varje
Beschreibung
- Med examen, laboratoriefläns LF
- Med två kopplingar (med gängor GL 14/18 eller kulflänsar KF 15/25)
- Leverans med två plastoliver (GL 14/18) och skruvkorkar
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
- Ej lämplig för användning under övertryck
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | DURAN™ Slang |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | 295 mm |
| Inkluderar | Laboratoriefläns 100 |
| Produkttyp | Reaktionskärl |
| Form | Cylindrisk |
| Diameter (metrisk) Yttre | 130 mm |