Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriskt reaktionskärl med termostatisk mantel och uttagsventil, gängad
Produktkod. 11586954
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
Inkluderar:
Laboratoriefläns 100
Laboratoriefläns 150
Laboratoriefläns 60
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
11586954 500 ml Laboratoriefläns 60 Varje
11542284 3 l Laboratoriefläns 100 Varje
11552284 4 l Laboratoriefläns 100 Varje
10812651 10 l Laboratoriefläns 150 Varje
11562284 3 l Laboratoriefläns 150 Varje
10332310 4 l Laboratoriefläns 150 Varje
11572284 5 l Laboratoriefläns 150 Varje
11582284 6 l Laboratoriefläns 150 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11586954 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 06030158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10475.00 SEK
    8695.99 SEK / Paket med 1
    Save 1779.01 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Cylindrisk form, med graderingar
DURAN™ rör, cylindrisk form med gradering, laboratoriefläns LF och avdragsventil. Termostatisk mantel med antingen GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 kontakter.
Specifikationer
Beskrivning DURAN™ Slang
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 385 mm
Inkluderar Laboratoriefläns 60
Produkttyp Reaktionskärl
Form Cylindrisk
Diameter (metrisk) Yttre 90 mm