Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Cylindriska reaktionskärl
Produktkod. 11502294
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,25 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11502294 0,25 l Varje
1 options
Produktkod. 11502294 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 06031149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10615.00 SEK
    8809.53 SEK / Paket med 1
    Save 1805.47 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 05-01-2027
Cylindriskt reaktionskärl med termostatmantel och uttagsventil
  • Med examen
  • Med laboratoriefläns LF
  • Med spår
  • Inkluderar två kopplingar (med kulflänsar KF 15)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
  • Leverans med 2st plastoliver GL14/18 och skruvlock
Specifikationer
Beskrivning Ventilhål 10 mm, fläns 60
Diameter (metrisk) Innerslang 60 mm
Kapacitet (metrisk) 0,25 l
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) Totalt - 300 mm, Inre - 170 mm
Antal per förpackning 1
Hylsled KF 15
Graderad Ja
Diameter (metrisk) Yttre 90 mm