Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriska reaktionskärl med termostatisk mantel
Beskrivelse
- Med examen och laboratoriefläns LF
- Med plan botten och två kopplingar (med gängor GL 14/18 eller kulflänsar KF 15/25)
- Leverans med två plastoliver (GL 14/18) och skruvkorkar
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
- Ej lämplig för användning under övertryck
Tekniske data
Tekniske data
| Beskrivning | DURAN™ Slang |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | 180 mm |
| Inkluderar | Laboratoriefläns 100 |
| Produkttyp | Reaktionskärl |
| Form | Cylindrisk |
| Bottenform | Plan |
| Diameter (metrisk) Yttre | 130 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?