Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriska reaktionskärl med termostatisk mantel
Produktkod. 11592254
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
20 l
Inkluderar:
Laboratoriefläns 100
Laboratoriefläns 150
Laboratoriefläns 200
Laboratoriefläns 60
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
11592254 5 l Laboratoriefläns 150 Varje
11512254 500 ml Laboratoriefläns 100 Varje
11522254 1000 ml Laboratoriefläns 100 Varje
11532254 2000 ml Laboratoriefläns 100 Varje
11542254 3 l Laboratoriefläns 100 Varje
11552254 4 l Laboratoriefläns 100 Varje
11512264 10 l Laboratoriefläns 150 Varje
11522264 20 l Laboratoriefläns 150 Varje
11562254 2000 ml Laboratoriefläns 150 Varje
11582254 4 l Laboratoriefläns 150 Varje
11572254 3 l Laboratoriefläns 150 Varje
11502264 6 l Laboratoriefläns 150 Varje
11542264 10 l Laboratoriefläns 200 Varje
11582244 500 ml Laboratoriefläns 60 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 11592254 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 06011482
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16275.00 SEK
    13519.20 SEK / Paket med 1
    Save 2755.80 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Utmärkt för att innehålla reaktanter och lämplig för vakuumändamål. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriska reaktionskärl med termostatisk mantel är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Med examen och laboratoriefläns LF
  • Med plan botten och två kopplingar (med gängor GL 14/18 eller kulflänsar KF 15/25)
  • Leverans med två plastoliver (GL 14/18) och skruvkorkar
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Ej lämplig för användning under övertryck
Specifikationer
Beskrivning DURAN™ Slang
Kapacitet (metrisk) 5 l
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 430 mm
Inkluderar Laboratoriefläns 150
Produkttyp Reaktionskärl
Form Cylindrisk
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 190 mm