Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriska reaktionskärl med termostatisk mantel
Produktkod. p-8013649
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
20 l
Inkluderar:
Laboratoriefläns 100
Laboratoriefläns 150
Laboratoriefläns 200
Laboratoriefläns 60
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11512254
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 06011258
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för att innehålla reaktanter och lämplig för vakuumändamål. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriska reaktionskärl med termostatisk mantel är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Med examen och laboratoriefläns LF
  • Med plan botten och två kopplingar (med gängor GL 14/18 eller kulflänsar KF 15/25)
  • Leverans med två plastoliver (GL 14/18) och skruvkorkar
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Ej lämplig för användning under övertryck
Specifikationer
Beskrivning DURAN™ Slang
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 180 mm
Inkluderar Laboratoriefläns 100
Produkttyp Reaktionskärl
Form Cylindrisk
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 130 mm