Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriska reaktionskärl med termostatmantel, gängad
Produktkod. 10648170
Kapacitet (metrisk):
2 l
3 l
5 l
6 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10648170
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 06010473
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cylindrisk form, med graderingar
DURAN™ rör, cylindrisk form med gradering och laboratoriefläns LF. Termostatisk mantel med antingen GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 kontakter.
Specifikationer
Beskrivning DURAN™ Slang
Kapacitet (metrisk) 2 l
Material Duran Glas
Höjd (metrisk) 265 mm
Inkluderar Laboratoriefläns 150
Produkttyp Reaktionskärl
Form Cylindrisk
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 190 mm