Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriska reaktionskärl med termostatmantel, gängad
Kapacitet (metrisk):
2 l
3 l
5 l
6 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
DURAN™ rör, cylindrisk form med gradering och laboratoriefläns LF. Termostatisk mantel med antingen GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 kontakter.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | DURAN™ Slang |
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | 430 mm |
| Inkluderar | Laboratoriefläns 150 |
| Produkttyp | Reaktionskärl |
| Form | Cylindrisk |
| Bottenform | Plan |
| Diameter (metrisk) Yttre | 190 mm |