Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriska reaktionskärl med termostatmantel, gängad
Produktkod. 11552244
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
3 l
5 l
6 l
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11552244 6 l Varje
10648170 2 l Varje
11522244 3 l Varje
11542244 5 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11552244 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 06010485
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18190.00 SEK
    15099.12 SEK / Paket med 1
    Save 3090.88 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Cylindrisk form, med graderingar
DURAN™ rör, cylindrisk form med gradering och laboratoriefläns LF. Termostatisk mantel med antingen GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 kontakter.
Specifikationer
Beskrivning DURAN™ Slang
Kapacitet (metrisk) 6 l
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 485 mm
Inkluderar Laboratoriefläns 150
Produkttyp Reaktionskärl
Form Cylindrisk
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 190 mm