Läs mer
Cowie Technology™ Box Set med 22 cylindriska och avtagbara ringar av PTFE omrörarstänger
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| Mått (L x B x H) | 195 x 95mm |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Höjd (metrisk) | 30 mm |
| Inkluderar | 6 cylindriska omrörarstänger& 16 avtagbara ringomrörarstänger 2 st 13 x 10, 13 x 8, 20 x 8, 4 st 25 x 8, 2 st 32 x 8, 38 x 8, 42 x 10, 51 x 10, 51 x 8, 1 st 108 x 108 mm |
| Bredd (metrisk) | 95 mm |
| Beläggning | PTFE |
| Visa mer |