Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Cylindriska separertrattar med glasplugg
Produktkod. 10598501
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10598501 250 ml Paket med 2
1 options
Produktkod. 10598501 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 04022049
Beräknad leverans: 15-12-2026
Separertratt med cylindrisk form med rakt utloppsrör
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • Solid glasplugg
  • Med gänghållare
  • Skala (ungefär volym/ml)
  • Material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Borsilikatglas
Konstorlek NS 29/32
Graderad Ja
Examen 5 mL
Porstorlek Borrning 4,0 mm
Kvantitet 2
Proppmaterial PE