Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Cylindriska separertrattar med PTFE-plugg
Produktkod. 10589271
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10589271 1000 ml Paket med 2
1 options
Produktkod. 10589271 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 04026170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2985.00 SEK
    1738.37 SEK / Paket med 2
    Save 1246.63 SEK
    41% Av
Beräknad leverans: 22-02-2027
Separertratt med cylindrisk form med rakt utloppsrör
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • PTFE-kontakt
  • Med gänghållare
  • Skala (ungefär volym/ml)
  • Material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Material Borsilikatglas
Konstorlek NS 29/32
Graderad Ja
Examen 20 mL
Porstorlek Borrning 6,0 mm
Kvantitet 2
Proppmaterial PE