Läs mer
BRAND™ Magnetiska omrörningsstänger av PTFE med pivotring, cylindrisk form
Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
8,5 mm
10 mm
11 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Tillverkad av PTFE.
- Cylindrisk form.
- För användning med kärl som har något ojämn botten.
- Pivotring minskar kontaktytan och gör det möjligt för omröraren att anta det optimala omrörningsläget.
- Tillverkad av PTFE.
- Cylindrisk form.
- För användning med kärl som har något ojämn botten.
- Pivotring minskar kontaktytan och gör det möjligt för omröraren att anta det optimala omrörningsläget.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | För kärl med något ojämn botten |
| Diameter (metrisk) | 11 mm |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 10 |
| Form | Cylinder |