Läs mer
BRAND™ Magnetiska omrörningsstänger av PTFE med pivotring, cylindrisk form
Produktkod. 12000932 Handla allt Brand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
8,5 mm
10 mm
11 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
12000932 8 mm 3 mm Paket med 10
12010932 12 mm 4,5 mm Paket med 10
12020932 15 mm 4,5 mm Paket med 10
10432291 25 mm 6 mm Paket med 10
11863960 30 mm 6 mm Paket med 10
11873960 35 mm 6 mm Paket med 10
11883960 40 mm 8 mm Paket med 10
10543651 45 mm 10 mm Paket med 10
11814090 70 mm 8,5 mm Paket med 10
11893960 50 mm 11 mm Paket med 10
11853960 20 mm 8 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 12000932 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 137404
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av PTFE. BRAND™ PTFE magnetiska omrörarstänger med pivotring, cylindrisk form är för användning med kärl som har något ojämn botten. Pivotring minskar kontaktytan och gör det möjligt för omröraren att anta det optimala omrörningsläget.
  • Tillverkad av PTFE.
  • Cylindrisk form.
  • För användning med kärl som har något ojämn botten.
  • Pivotring minskar kontaktytan och gör det möjligt för omröraren att anta det optimala omrörningsläget.
  • Tillverkad av PTFE.
  • Cylindrisk form.
  • För användning med kärl som har något ojämn botten.
  • Pivotring minskar kontaktytan och gör det möjligt för omröraren att anta det optimala omrörningsläget.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) För kärl med något ojämn botten
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 8 mm
Material PTFE
Kvantitet 10/Pk.
Form Cylinder