Läs mer
BRAND™ Magnetiska omrörningsstänger av PTFE med pivotring, cylindrisk form
Produktkod. 12020932 Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
8,5 mm
10 mm
11 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12020932
Brand: BRAND™ 137410
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av PTFE. BRAND™ PTFE magnetiska omrörarstänger med pivotring, cylindrisk form är för användning med kärl som har något ojämn botten. Pivotring minskar kontaktytan och gör det möjligt för omröraren att anta det optimala omrörningsläget.
  • Tillverkad av PTFE.
  • Cylindrisk form.
  • För användning med kärl som har något ojämn botten.
  • Pivotring minskar kontaktytan och gör det möjligt för omröraren att anta det optimala omrörningsläget.
  • Tillverkad av PTFE.
  • Cylindrisk form.
  • För användning med kärl som har något ojämn botten.
  • Pivotring minskar kontaktytan och gör det möjligt för omröraren att anta det optimala omrörningsläget.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) För kärl med något ojämn botten
Diameter (metrisk) 4,5 mm
Längd (metrisk) 15 mm
Material PTFE
Kvantitet 10/Pk.
Form Cylinder