Läs mer
BRAND™ PTFE magnetiska omrörarstänger, cylindrisk form
Produktkod. 10727671 Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10727671
Brand: BRAND™ 137155
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av PTFE. BRAND™ PTFE magnetiska omrörarstänger, cylindrisk form är lämpliga för universella applikationer. Rundad, slät yta ger effektiv omrörningsverkan.
  • Tillverkad av PTFE
  • Rundad, slät yta ger effektiv omrörningsverkan.
  • Lämplig för universella applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 27 mm
Längd (metrisk) 108 mm
Material PTFE
Kvantitet 1 st.
Form Cylinder