Läs mer
- Home
- Products
- Kokplattor och omrörare
- Omrörningsstänger och stavar
- BRAND™ PTFE magnetiska omrörarstänger, cylindrisk form
BRAND™ PTFE magnetiska omrörarstänger, cylindrisk form
Produktkod. 11752513 Handla allt Brand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
24 product options available for selection
| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|
| 11752513 | 25 mm | 6 mm | Paket med 10 |
| 12030922 | 8 mm | 1,5 mm | Paket med 10 |
| 11844070 | 5 mm | 2 mm | Paket med 10 |
| 11732513 | 10 mm | 3 mm | Paket med 10 |
| 10727671 | 108 mm | 27 mm | Varje |
| 11854070 | 6 mm | 3 mm | Paket med 10 |
| 12020922 | 8 mm | 3 mm | Paket med 10 |
| 12010922 | 3 mm | 3 mm | Paket med 10 |
| 11854140 | 12 mm | 4,5 mm | Paket med 10 |
| 12040922 | 15 mm | 4,5 mm | Paket med 10 |
| 11758208 | 15 mm | 6 mm | Paket med 10 |
| 11833960 | 30 mm | 6 mm | Paket med 10 |
| 11762513 | 35 mm | 6 mm | Paket med 10 |
| 15704037 | 40 mm | 8 mm | Paket med 10 |
| 12050922 | 45 mm | 8 mm | Paket med 10 |
| 10094171 | 50 mm | 8 mm | Paket med 10 |
| 12060922 | 60 mm | 10 mm | Paket med 10 |
| 15714037 | 70 mm | 10 mm | Paket med 10 |
| 11864140 | 80 mm | 10 mm | Paket med 10 |
| 11894070 | 15 mm | 1,5 mm | Paket med 10 |
| 15221329 | 2 mm | 2 mm | Paket med 10 |
| 15601265 | 20 mm | 6 mm | Paket med 10 |
| 15241329 | 13 mm | 3 mm | Paket med 10 |
| 10019940 | 159 mm | 27 mm | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Produktkod.
11752513
Leverantör
BRAND™
Leverantörsnummer
137120
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Beskrivning
- Tillverkad av PTFE
- Rundad, slät yta ger effektiv omrörningsverkan.
- Lämplig för universella applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Längd (metrisk) | 25 mm |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Form | Cylinder |
| Typ | Magnetisk omrörarstav |