Läs mer
BRAND™ PTFE magnetiska omrörarstänger, cylindrisk form
Produktkod. 11864140 Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11864140
Brand: BRAND™ 137150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av PTFE. BRAND™ PTFE magnetiska omrörarstänger, cylindrisk form är lämpliga för universella applikationer. Rundad, slät yta ger effektiv omrörningsverkan.
  • Tillverkad av PTFE
  • Rundad, slät yta ger effektiv omrörningsverkan.
  • Lämplig för universella applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 10 mm
Längd (metrisk) 80 mm
Material PTFE
Kvantitet 10/Pk.
Form Cylinder