Läs mer
BRAND™ PTFE magnetiska omrörarstänger, cylindrisk form
Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av PTFE
- Rundad, slät yta ger effektiv omrörningsverkan.
- Lämplig för universella applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Längd (metrisk) | 8 mm |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Form | Cylinder |
| Typ | Magnetisk omrörarstav |