Läs mer
Agencinox™ Cylindrisk spade
Produktkod. 11781913
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1 l
2 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11781913 1 l
11771913 500 ml
11791913 2 l
10269070 2 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11781913 Leverantör Agencinox™ Leverantörsnummer 920
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överför prover utan kontaminering. Agencinox™ Mikrospatlar i rostfritt stål är kemiskt inerta och tillverkade med släta ytor.
  • 18/10 Rostfritt stål kemisk skopa
  • Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Produkttyp Skotta
Material Rostfritt stål
Kapacitet (metrisk) 1 l
Storlek 95 mm
Stil Cylindrisk
Certifikat och efterlevnad AISI 304
Längd (metrisk) 200 mm