Läs mer
Agencinox™ Cylindrisk spade
Produktkod. p-8000007
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1 l
2 l
Produktkod. 11771913
Brand: Agencinox™ 915
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överför prover utan kontaminering. Agencinox™ Mikrospatlar i rostfritt stål är kemiskt inerta och tillverkade med släta ytor.
  • 18/10 Rostfritt stål kemisk skopa
  • Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Produkttyp Skotta
Material Rostfritt stål
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Storlek 75 mm
Stil Cylindrisk
Certifikat och efterlevnad AISI 304
Längd (metrisk) 150 mm