Läs mer
KARTELL Cylindriskt provrör
Produktkod. 10468652
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10468652 10 ml Paket med 2000
1 options
Produktkod. 10468652 Leverantör KARTELL Leverantörsnummer 8832300
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det cylindriska provröret har en rund eller konisk botten, med kant för laboratoriebruk.
  • Engångsrör med rund botten, med kant, 10 mL, för laboratoriebruk.
  • Tillverkad av PP.
  • Kan användas i centrifug 3 000 RCFXG.
  • MÅTT 16 x 100 mm höjd.
  • Den kan användas med Kartell lamelllock kod 88305
  • Tillgängliga färger: neutral (00), blå (04), röd (10), grön (12) och gul (06).
  • Finns i olika kapaciteter och material (PP eller PS) och utan fälg.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Längd (metrisk) 100 mm
Material Polypropen
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Graderad Ja
Produkttyp Provrör