Läs mer
KARTELL Cylindriskt provrör
Produktkod. 17151972
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Produktkod. Sterilitet
17151972 Icke-steril
1 options
Produktkod. 17151972 Leverantör KARTELL Leverantörsnummer 8821000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1520.00 SEK
    1393.58 SEK / Paket med 500
    Save 126.42 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Det cylindriska provröret har ett tätt skruvlock för slutna testmiljöer.
  • Tätt skruvlock
  • Med hänsyn till de olika applikationerna finns de i sterila enkelförpackade eller icke-sterila flerförpackade.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Längd (metrisk) 150 mm
Material Polystyren
Form Cylindrisk
Kvantitet 500 pcs.
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Graderad Nej
Produkttyp Provrör